Learn More
Eppendorf™ Pipetas multicanal Research™ Plus con espaciado ajustable de puntas Move It™
Permite cambiar de formato fácilmente con un ahorro de tiempo del 70 % en comparación con las pipetas monocanal.El diseño único y sin tubos es esterilizable en autoclave para reducir el riesgo de contaminación y mejorar la integridad de las muestras.
1615.00€ - 1865.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado específico de lote |
---|---|
Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Para utilizar con | Air-Cushion |
Línea de productos | Research™ Plus™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Número de canales | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Número de canales | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16675615
![]() |
Eppendorf™
3125000150 |
De 30 a 300 μl | 4 |
1615.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16605625
![]() |
Eppendorf™
3125000184 |
De 120 µl a 1.200 µl | 4 |
1615.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16685615
![]() |
Eppendorf™
3125000168 |
De 30 a 300 μl | 6 |
1680.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16615625
![]() |
Eppendorf™
3125000192 |
De 120 µl a 1.200 µl | 6 |
1747.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16635615
![]() |
Eppendorf™
3125000117 |
De 1 a 20 μl | 8 |
1807.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16655615
![]() |
Eppendorf™
3125000133 |
5 a 100 μL | 8 |
1807.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16695615
![]() |
Eppendorf™
3125000176 |
De 30 a 300 μl | 8 |
1750.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16625625
![]() |
Eppendorf™
3125000206 |
De 120 µl a 1.200 µl | 8 |
1750.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16645615
![]() |
Eppendorf™
3125000125 |
De 1 a 20 μl | 12 |
1865.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16665615
![]() |
Eppendorf™
3125000141 |
5 a 100 μL | 12 |
1865.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Las pipetas con almohadilla de aire de volumen variable y espaciado ajustable de la punta están disponibles con 4, 6, 8 y 12 canales
- Elija entre pipetas multicanal con espaciado ajustable de la punta mecánicas (Research™ plus) o electrónicas (Xplorer™ plus)
- Para placas (de 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos), tubos (de 1,5 y 2 ml) y geles de agarosa
- El espaciado de puntas se puede ajustar en cualquier punto, en función de la variante de pipeta
- Control del espaciado entre las puntas para pasar de forma rápida del formato de origen al de destino y viceversa
- Mando de ajuste manual para cambiar de formato suavemente y sin vibraciones, y realizar transferencias de líquidos sin goteo
- Cabezal de pipeta con giro de 360° para una lectura cómoda de la pantalla y una identificación rápida de los parámetros
- El sistema sin tubos es seguro y fiable
- La pipeta con un equilibrio óptimo reduce la fatiga de las manos para un funcionamiento sin esfuerzo
- Esterilizable en autoclave para la seguridad del usuario y de las muestras (dispositivo completo solo en los modelos Research™ plus y solo la parte inferior en Xplorer™ plus)
Especificaciones
Certificado específico de lote | |
Autoclavable | |
Research™ Plus™ | |
Cojín de aire |
Sí | |
Air-Cushion | |
Pipeta mecánica |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Pipetas multicanal Research™ Plus con espaciado ajustable de puntas Move It™