Learn More
Gibco™ Resurge™ CD3 Supplement, without glucose and L-glutamine
A diverse set of fully chemically defined, animal origin–free and protein-free cell culture supplements, which help promote cell growth and boost protein production.
249.00€ - 8320.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
---|---|
Línea de células | CHO |
Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Suplemento para medios |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16259911
|
Gibco™
670019 |
1 kg |
1782.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16269911
|
Gibco™
670020 |
5 kg |
8320.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16249911
|
Gibco™
670018 |
100 g |
249.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
An animal origin-free (AOF) protein-free chemically defined supplement. It can be used in batch and fed batch mode in cell culture processes. All components are chemically defined with known molecular formulae and structures and meet our stringent Animal Origin-Free (AOF) specification. Formulated without glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate. Due to the balanced nutritional nature of this supplement, rich in amino acids, it has also been used in bacterial applications.Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas | |
Suplemento para medios | |
Resurge™ |
CHO | |
Polvo | |
Frasco(s) | |
Libre de material de origen animal |