Learn More
Gibco™ Resurge™ CD3 Supplement, without glucose and L-glutamine
A diverse set of fully chemically defined, animal origin–free and protein-free cell culture supplements, which help promote cell growth and boost protein production.
Marca:  Gibco™ 670020
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16269911
  • 8320.00€ / 5 Kg
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Suplemento definido químicamente sin material de origen animal (AOF) y sin proteínas. Puede utilizarse en modo por lotes y «fed-batch» en procesos de cultivo celular. Todos los componentes se han definidos químicamente con fórmulas y estructuras moleculares conocidas y cumplen nuestra estricta especificación de libre de origen animal. Formulado sin glucosa, L-glutamina ni bicarbonato sódico. Debido a la equilibrada naturaleza nutricional de este suplemento rico en aminoácidos, también se ha utilizado en aplicaciones bacterianas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas
Suplemento para medios
Frasco(s)
5 kg
CHO
Polvo
Sin glutamina
Resurge™
Libre de material de origen animal
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Resurge™ CD3 Supplement, without glucose and L-glutamine > Cantidad: 5 kg