Learn More
Fisherbrand™ Base de soporte de retorta
Obtenga resultados óptimos con este resistente soporte remoto, acrílico y texturizado. Las bases de soporte Fisherbrand™ son de los instrumentos más utilizados en los experimentos.
22.95€ - 44.25€
Especificaciones
Tamaño de rosca 10 mm
Acabado Acero prensado
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11558092
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
6891/SB
200 mm
26.35€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11568092
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
6892/SB
250 mm
31.30€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11578092
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
6893/SB
315 mm
44.25€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11548092
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
6890/SB
160 mm
22.95€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acero prensado acabado en pintura acrílica texturizada resistente al ácido
  • Rosca M10 x 1,5 mm
  • Orificios roscados de 10 mm
  • El soporte de un solo orificio tiene un orificio central a lo ancho
  • El soporte de doble orificio tiene un orificio central a lo ancho y uno central a lo largo
  • Se utiliza frecuentemente en experimentos de filtración y calentamiento
  • Uno de los instrumentos más utilizados en experimentos
  • Aparatos sencillos para reacciones químicas de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
10 mm
Acero prensado
1 unidad
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Base de soporte de retorta