Learn More
RETSCH Bolas de molienda de molino mezclador
Bolas de molienda de acero inoxidable para usar en molinos mezcladores
Marca: RETSCH 05.368.0036
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La composición es de aproximadamente 84,5 % de Fe, 13 % Cr.
- La densidad aproximada es de 7700 kg/m3
Especificaciones
Bola de molienda | |
0.35 in. | |
Ideal para aumentar el grado de mezcla, molienda | |
Acero inoxidable |
84,5 % Fe, 13 % Cr | |
0.9 cm | |
MM 200 mixer mill |
Título del producto
RETSCH Bolas de molienda de molino mezclador > 9 mm Dia.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido