Learn More
RETSCH Molinos mezcladores MM 400: Jarras de molienda
Para su uso con los molinos mezcladores MM 400
Marca: RETSCH 01.462.0215
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tamaños y materiales variados
Especificaciones
Tarro de molienda | |
35 mL | |
Ideal para molienda a prueba de fugas | |
Óxido de circonio | |
0,5 oz |
1,18 oz | |
Cuello de rosca | |
Molino mezclador MM 400 | |
6 mm | |
15 mL |
Título del producto
RETSCH Molinos mezcladores MM 400: Jarras de molienda > Tarro de molienda, ZrO2 tapón con rosca, 35 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido