Learn More
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de distancia
Para materiales sensibles a la temperatura
Marca:  RETSCH 03.647.0255
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10564215
  • 580.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Tamiz de distancia
Acero inoxidable
Orificios trapezoidales
Molino de centrifugación ZM200 Ultra
0,20 mm