Learn More
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de distancia
Para materiales sensibles a la temperatura
580.00€ - 636.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tamiz de distancia |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Molino de centrifugación ZM200 Ultra |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Tipo de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Tipo de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10852061
|
RETSCH
03.647.0254 |
0,12 mm | Orificios trapezoidales |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10564215
|
RETSCH
03.647.0255 |
0,20 mm | Orificios trapezoidales |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11904252
|
RETSCH
03.647.0253 |
0,08 mm | Orificios trapezoidales |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10509772
|
RETSCH
03.647.0258 |
0,75 mm | Orificios trapezoidales |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10052212
|
RETSCH
03.647.0260 |
1,50 mm | Orificios trapezoidales |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11914252
|
RETSCH
03.647.0261 |
4,0 mm | Orificios redondos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Tamiz de distancia | |
Molino de centrifugación ZM200 Ultra | |
Acero inoxidable |