Learn More
3M™ Protección respiratoria facial completa de elastómero termoplástico/silicona de la serie 6000
Ofrece ligereza, comodidad y facilidad de uso. Las mascarillas con máscara facial completa reutilizables serie 3M™ 6000 tienen el sistema de conexión de bayoneta de 3M, lo que permite la conexión a una amplia gama de filtros ligeros dobles para proteger contra gases, vapores y partículas.
182.60€ - 257.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 136:1998 (Clase 1) |
---|---|
Tipo de conexión | Bayoneta |
Material | Silicona, Elastómero termoplástico |
Tipo de producto | Respirador facial completo reutilizable |
Tipo de máscara | Full |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10238294
|
3M™
7100015052 |
L | N/A | N/A | N/A | |||||
12352319
|
3M™
7100015974 |
Pequeño |
257.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12362319
|
3M™
7100015051 |
M |
250.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12372319
|
3M™
7100015052 |
L |
249.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Lente de gran tamaño para un gran campo de visión y una excelente visibilidad
- El diseño bien equilibrado con cierre de cara de silicona para mayor comodidad y durabilidad
- El adaptador central exclusivo dirige la respiración exhalada y la humedad hacia abajo, lo que reduce los residuos de válvula y facilita una limpieza rápida y sencilla
Especificaciones
EN 136:1998 (Clase 1) | |
Silicona, Elastómero termoplástico | |
Full | |
Filtros de serie 200 y cartuchos de serie 600 | |
Conexión en bayoneta, doble junta, membrana fónica, correa de cabezal de cuatro puntos | |
400 g |
Bayoneta | |
Respirador facial completo reutilizable | |
Para aplicaciones de construcción | |
4 puntos | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
3M™ Protección respiratoria facial completa de elastómero termoplástico/silicona de la serie 6000