Learn More
3M™ Media máscara reutilizable y kit de filtros de partículas P3
Este práctico kit listo para usar incluye una media máscara reutilizable 3M™, un filtro P3 y un prefiltro, todo en una caja de almacenamiento reutilizable.
Marca:  3M™ 7100265070
519.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.12700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17786983
  • 780.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluye 1 media máscara facial reutilizable 3M™, 1 filtro de partículas 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E, 1 prefiltro 3M™ SC-6600 y 1 soporte de prefiltro 3M™ SC-6602
  • Ofrece protección contra partículas P3
  • Se suministra en una caja de almacenamiento útil y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de respiradores listo para su uso
Media máscara facial reutilizable 3M™, filtro P3 y prefiltro
10/Caja
Pequeño
HF-3011