Learn More
3M™ Media máscara reutilizable y kit de filtros de partículas P3
Este práctico kit listo para usar incluye una media máscara reutilizable 3M™, un filtro P3 y un prefiltro, todo en una caja de almacenamiento reutilizable.
780.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Paquete de respiradores listo para su uso |
---|---|
Incluye | Media máscara facial reutilizable 3M™, filtro P3 y prefiltro |
Cantidad | 10/Caja |
Código de producto | Marca | Modelo | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17786983
|
3M™
7100265070 |
HF-3011 | Pequeño |
780.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17756993
|
3M™
7100265235 |
HF-3021 | M |
780.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17796983
|
3M™
7100265071 |
HF-3031 | L |
780.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Incluye 1 media máscara reutilizable 3M™, 1 filtro de partículas 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E, 1 prefiltro 3M™ SC-6600 y 1 soporte de prefiltro 3M™ SC-6602
- Ofrece protección P3 contra partículas
- Viene en una caja de almacenamiento útil y reutilizable
Especificaciones
Paquete de respiradores listo para su uso | |
Media máscara facial reutilizable 3M™, filtro P3 y prefiltro | |
10/Caja |