Learn More
3M™ Media máscara reutilizable y kit de filtros de partículas P3
Este práctico kit listo para usar incluye una media máscara reutilizable 3M™, un filtro P3 y un prefiltro, todo en una caja de almacenamiento reutilizable.
Marca: 3M™ 7100265071
519.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.18300kg
Descripción
- Incluye 1 media máscara facial reutilizable 3M™, 1 filtro de partículas 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E, 1 prefiltro 3M™ SC-6600 y 1 soporte de prefiltro 3M™ SC-6602
- Ofrece protección contra partículas P3
- Se suministra en una caja de almacenamiento útil y reutilizable
Especificaciones
Paquete de respiradores listo para su uso | |
Media máscara facial reutilizable 3M™, filtro P3 y prefiltro | |
10/Caja |
L | |
HF-3031 |