Learn More
Labcon Alfombrilla de sellado de silicona reutilizable para placas con orificios redondos
GREENER_CHOICE
Alfombrillas de sellado para placas para PCR LabCon y placas de pocillos profundos con pocillos redondos
Marca:  Labcon 3995-520-000-9
88.57 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16699852
  • 95.35€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Alfombrilla de sellado
  • Para placas para PCR LabCon y placas de pocillos profundos con pocillos redondos
  • Silicona
  • Congelable a - 80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Silicona
Esterilizable en autoclave
PCR
Rellenable
Congelable a - 80 °C
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
No estéril
5 alfombrillas/paquete
RT
PurePlus
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon Alfombrilla de sellado de silicona reutilizable para placas con orificios redondos > 5 alfombrillas por paquete