Learn More
Thermo Scientific™ Inyectores de muestras Rheodyne™ 9725 y 9725i
Garantice inyecciones de HPLC precisas y proteja frente a pulsos de presión con estos inyectores de muestras biocompatibles de modo dual Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 y 9725i.
1383.12€ - 2047.54€
Especificaciones
Modo Modo dual
Volumen de la muestra (métrico) 20 μL
Para utilizar con (equipo) HPLC
Tipo Inyector de muestra de HPLC de flujo continuo
Material de estátor PEEK
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10762327
Ver documentos
Thermo Scientific™
9725
Modo dual; flujo continuo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10417044
Ver documentos
Thermo Scientific™
9725I
Modo dual; flujo continuo; interruptor de detección de posición
2047.54€
cada uno
Descripción
Descripción
Utilice los inyectores de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 y 7725i biocompatibles para mantener un flujo continuo de HPLC entre las posiciones de carga e inyección y ofrecer protección contra pulsos de presión. El diseño Make-Before-Break (interrupción previa a la conexión, MBB) garantiza un flujo ininterrumpido durante la inyección de la muestra. Fabricados con Thermo Scientific™ PEEK™, estos inyectores de modo dual pueden utilizarse para llenado parcial sin desperdicio de muestra o llenado completo para una mejor reproducibilidad. Inyecte muestras de 1 μl a 5 ml con alta precisión. El modelo 9725i incluye un interruptor de detección de posición para una señal de arranque reproducible. Los inyectores incluyen un bucle de muestras de 20 μl.
  • Estructura PEEK™ biocompatible
  • Diseño Make-Before-Break (interrupción previa a la conexión, MBB)
  • Se puede utilizar para llenado parcial sin desperdicio de muestra o llenado completo para una mejor reproducibilidad
  • Inyecte entre 1 μl y 5 ml con alta precisión
  • El modelo 9725i incluye un interruptor de detección de posición para crear una señal de arranque reproducible
Incluye:bucle de muestras de 20 μl
Especificaciones
Especificaciones
Modo dual
HPLC
PEEK
20 μL
Inyector de muestra de HPLC de flujo continuo
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.