Learn More
Riboflavina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11489323
Riboflavina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489323
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11489323
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11764.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Fotoiniciador de la polimerización para geles PAGE. La riboflavina se utiliza para la preparación de mononucleótido de flavina (FMN) y dinucleótido de flavina adenina (FAD). También protege contra el daño del óxido. Se utiliza a su vez como colorante alimenticio y como vitamina. Además, se emplea como medicamento, suplemento de alimentación animal y suplemento nutricional. Incluso se utiliza para añadir sabor.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Fotoiniciador de la polimerización para geles PAGE. La riboflavina se utiliza en la preparación de flavina mononucleótido (FMN) y flavina adenina dinucleótido (FAD). También proporciona protección contra el daño oxidativo. También se utiliza como colorante alimenticio y como vitamina. Además, se emplea como medicamento, suplemento de alimentación animal y suplemento nutricional. Asimismo, se utiliza como agente saborizante.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol absoluto y dimetilsulfóxido. Insoluble en acetona y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, bases, calcio y sales metálicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-88-5
Fórmula molecular C17H20N4O6
Peso molecular (g/mol) 376.37
Número MDL MFCD00005022
Clave InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Sinónimo riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
Nombre IUPAC 7,8-dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridina-2,4-diona
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin
Punto de fusión 290°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8200
Información de solubilidad Soluble in water,absolute ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in acetone and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.37
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462723 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2025 Catalog NumberA11764.14,A11764.22
Número de loteY14J028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/01/2025 Catalog NumberA11764.14,A11764.22
Número de loteY26K015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Catalog NumberA11764.14,A11764.22
Número de loteW13K025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/09/2024 Catalog NumberA11764.14,A11764.22
Número de lote10250215 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog NumberA11764.14,A11764.22
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Riboflavina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >