Learn More
Epredia™ Gel para procesamiento de muestras Richard-Allan Scientific™ HistoGel™
Encapsule y conserve muestras viscosas, friables y pequeñas durante el procesamiento histológico gracias al gel para procesamiento de muestras Richard-Allan Scientific™ HistoGel™.
Marca: Epredia™ HG-4000-012
284.90 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21706" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Encapsule y conserve muestras viscosas, friables y pequeñas durante el procesamiento histológico gracias al gel para procesamiento de muestras Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific HistoGel.
- Penetra en la muestra sin dejar que esta escape del gel.
- Supera al resto de mezclas de gel de agarosa o a la tromboplastina por una fracción del coste.
- Elimina las decoloraciones no deseadas alrededor de las muestras en los portaobjetos.
- Permanece dentro del bloque de parafina durante el corte y es casi imperceptible durante el corte.
Especificaciones
Vial | |
Vial | |
12 paquete |