Learn More
Epredia™ Gel para procesamiento de muestras Richard-Allan Scientific™ HistoGel™
Encapsule y conserve muestras viscosas, friables y pequeñas durante el procesamiento histológico gracias al gel para procesamiento de muestras Richard-Allan Scientific™ HistoGel™.
Marca:  Epredia™ HG-4000-144
1042.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12608606
  • 1215.00€ / paquete de 144
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Encapsule y conserve muestras viscosas, friables y pequeñas durante el procesamiento histológico gracias al gel para procesamiento de muestras Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific HistoGel.
  • Penetra en la muestra sin dejar que esta escape del gel.
  • Supera al resto de mezclas de gel de agarosa o a la tromboplastina por una fracción del coste.
  • Elimina las decoloraciones no deseadas alrededor de las muestras en los portaobjetos.
  • Permanece dentro del bloque de parafina durante el corte y es casi imperceptible durante el corte.
Especificaciones
Especificaciones
Vial
Vial
144/paquete