Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables rígidos DuraSleeve para M710
Insertos de marcado de cables rígidos DuraSleeve para M710
Marca:  Brady™ 312003
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17868094
  • 53.75€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
Especificaciones
M7-23x4.4-7696-YL
Yellow
Cinta
Wire and Cable Markers
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
1 Label
-40°F to +158°F
0.0098 in.
4.4 x 23 mm
0.91 in.
Non-adhesive
Gloss
Vinyl
No estéril
M710, BMP71
500 etiquetas
De -40 °C a +70 °C
0.249 mm
0.17 in.
23 mm