Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables rígidos DuraSleeve para M710
Insertos de marcado de cables rígidos DuraSleeve para M710
42.45€ - 59.95€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
---|---|
Acabado | Gloss |
Formato | Cinta |
Material | Vinyl |
Tipo de producto | Wire and Cable Markers |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17828024
|
Brady™
311994 |
White | 4.4 x 10 mm |
42.45€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17888094
|
Brady™
311997 |
White | 4.4 x 12 mm |
49.60€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17847944
|
Brady™
312000 |
White | 4.4 x 16 mm |
51.70€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17858024
|
Brady™
312002 |
White | 4.4 x 23 mm |
53.75€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17857944
|
Brady™
312005 |
White | 4.4 x 30 mm |
59.95€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17858094
|
Brady™
311995 |
Yellow | 4.4 x 10 mm |
42.45€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17887854
|
Brady™
311998 |
Yellow | 4.4 x 12 mm |
49.60€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17868094
|
Brady™
312003 |
Yellow | 4.4 x 23 mm |
53.75€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
Non-adhesive | |
Cinta | |
Wire and Cable Markers | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
-40°F to +158°F | |
0.0098 in. | |
0.17 in. |
Gloss | |
Vinyl | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
500 etiquetas | |
De -40 °C a +70 °C | |
0.249 mm |