Especificaciones
Normas NF X 08-003-1 y 08-0033 - NX y la Directiva Europea 92/58 / CEE | |
Polipropileno | |
Polipropileno rígido | |
Señales de seguridad en interiores y exteriores | |
Redondo | |
Señal de seguridad mini pictograma |
PIC 2209-DIA 315-B7527 FF | |
1 unidad | |
315 mm | |
0015 mm | |
Blusa de algodón | |
Blanco sobre azul |