Learn More
Fisherbrand™ Anillo de 131 mm con nuez de sujeción
Fabricado en acero de aleación de cinc.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022054
  • 19.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tuercas de fijación con varillas de hasta 16 mm de diámetro
  • Accesorio
  • La longitud del tubo hasta el centro de la nuez de sujeción es de aproximadamente 60 mm
  • Nuez de sujeción de aleación, fundida a presión en el tubo del anillo y equipada con un tornillo de acero chapado en níquel de plástico azul
Especificaciones
Especificaciones
75 mm
Con nuez de sujeción
Anillo con nuez de sujeción