Learn More
Fisherbrand™ Anillo de 131 mm con nuez de sujeción
Fabricado en acero de aleación de cinc.
19.35€ - 19.70€
Especificaciones
Incluye | Con nuez de sujeción |
---|---|
Tipo de producto | Anillo con nuez de sujeción |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10286314
|
Fisherbrand™
|
131 mm |
19.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10022054
|
Fisherbrand™
|
75 mm |
19.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10595974
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
19.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tuercas de fijación con varillas de hasta 16 mm de diámetro
- Accesorio
- La longitud del tubo hasta el centro de la nuez de sujeción es de aproximadamente 60 mm
- Nuez de sujeción de aleación, fundida a presión en el tubo del anillo y equipada con un tornillo de acero chapado en níquel de plástico azul
Especificaciones
Con nuez de sujeción | |
Anillo con nuez de sujeción |