Learn More
Fisherbrand™ Anillo de 131 mm con nuez de sujeción
Fabricado en acero de aleación de cinc.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Tuercas de fijación con varillas de hasta 16 mm de diámetro
- Accesorio
- La longitud del tubo hasta el centro de la nuez de sujeción es de aproximadamente 60 mm
- Nuez de sujeción de aleación, fundida a presión en el tubo del anillo y equipada con un tornillo de acero chapado en níquel de plástico azul
Especificaciones
150 mm | |
Con nuez de sujeción | |
Anillo con nuez de sujeción |