Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de Ringer, estándar, no tamponada
97.79€ - 149.75€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ringer's Solution |
---|---|
Forma física | Líquido |
Sinónimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Envase | Frasco de plástico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15408759
|
Thermo Scientific Chemicals
J67524.AP |
500 mL |
97.79€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15418759
|
Thermo Scientific Chemicals
J67524.K2 |
1 L |
149.75€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Ringer's Solution | |
Líquido | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes