Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de Ringer, estándar, no tamponada
Marca: Thermo Scientific Chemicals J67524.AP
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Ringer's Solution | |
500 mL | |
Frasco de plástico |
Líquido | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
W16K537 | Certificado de análisis | 18/09/2024 | J67524.K2,J67524.AP |
S21K544 | Certificado de análisis | 31/07/2024 | J67524.K2,J67524.AP |
Q29K525 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J67524.K2,J67524.AP |
Z26J591 | Certificado de análisis | 09/02/2024 | J67524.K2,J67524.AP |
Z26J590 | Certificado de análisis | 09/02/2024 | J67524.K2,J67524.AP |