Learn More
Tocris Bioscience™ RIPK2 inhibitor 1
Potent RIPK2 inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 6603/50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18707626
  • 693.00€ / 50 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
RIPK2 inhibitor 1 is a potent receptor-interacting protein kinase 2 (RIPK2) inhibitor (IC50 of 5-10 nM). It inhibits NF-κB activity and decreases cancer cell proliferation by 70%. In vivo, RIPK2 inhibitor 1 inhibits intestinal and lung inflammation with low toxicity in rodent models.
Especificaciones
Especificaciones
3-(Benzoylamino)-4-methyl-N-[3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)phenyl]benzamide
50 mg
C25H22N4O2
1290490-78-6
RIP Kinase Inhibitors