Learn More
Tocris Bioscience™ RIPK2 inhibitor 1
Potent RIPK2 inhibitor
184.00€ - 693.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(Benzoylamino)-4-methyl-N-[3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)phenyl]benzamide |
---|---|
CAS | 1290490-78-6 |
Objetivo | RIP Kinase Inhibitors |
Fórmula molecular | C25H22N4O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18749266
|
Tocris Bioscience™
6603/10 |
10 mg |
184.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18707626
|
Tocris Bioscience™
6603/50 |
50 mg |
693.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RIPK2 inhibitor 1 is a potent receptor-interacting protein kinase 2 (RIPK2) inhibitor (IC50 of 5-10 nM). It inhibits NF-κB activity and decreases cancer cell proliferation by 70%. In vivo, RIPK2 inhibitor 1 inhibits intestinal and lung inflammation with low toxicity in rodent models.Especificaciones
3-(Benzoylamino)-4-methyl-N-[3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)phenyl]benzamide | |
1290490-78-6 | |
RIP Kinase Inhibitors | |
C25H22N4O2 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.