Learn More
Thermo Scientific™ Descontaminante de superficie RNase AWAY™
Elimine la ARNasa y el ADN de las superficies de los laboratorios. Este producto limita la dependencia de tratamientos con DEPC (dietilpirocarbonato), que es cancerígeno, y ahorra el tiempo que se pierde calentando el instrumental de vidrio.
49.05€ - 323.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de recipiente | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de recipiente | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11580095
![]() |
Thermo Scientific™
7000 |
250 ml | Frasco |
49.05€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10666421
![]() |
Thermo Scientific™
7002 |
475 ml | Frasco con pulverizador |
58.80€
475 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30286571
|
Thermo Scientific™
7003 |
1 l | Frasco |
323.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11952385
![]() |
Thermo Scientific™
7005-11 |
4 l | Frasco |
199.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Elimine la ARNasa y el ADN de las superficies de los laboratorios. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ es ideal para descontaminar aparatos, mesas de trabajo y el instrumental de vidrio y de plástico. Limita la dependencia de tratamientos con DEPC (dietilpirocarbonato), que es cancerígeno, y ahorra el tiempo necesario para calentar el instrumental de vidrio.
- Para uso en pipetas, cajas de gel o zonas de preparación de ARN y ADN
- No deja residuos que puedan interferir con la polimerización o tinción de geles
- Químicamente estable y no abrasivo
- No contiene ácidos fuertes.
Especificaciones
11 | |
Hidróxido de sodio con agua |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.