Learn More
Rogo Sampaic™ Pinzas Rochester-Pean de acero inoxidable
Para sujetar tejidos y vasos sanguíneos más grandes para homeostasis Las pinzas Rochester-Pean de acero inoxidable Rogo Sampaic™ son excelentes para su uso general en laboratorio.
Marca:  Rogo Sampaic™ FML008
Código de producto. 11738541
  • 184.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 160mm de longitud
  • Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
Pinza Rochester-Pean
160 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Rogo Sampaic™ Pinzas Rochester-Pean de acero inoxidable > Longitud: 160mm