Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ DM-M Density Medium
Density gradient medium for use with RosetteSep™ myeloid cell enrichment cocktail - 100 mL
Marca:  STEMCELL Technologies 15725
Encompass_Preferred
Código de producto. 17137711
  • 210.60€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • RosetteSep™ DM-M is a density gradient medium designed specifically for use with RosetteSep™ cocktails for the enrichment of specific human myeloid (CD33+) cells from whole blood.
  • RosetteSep™ DM-M has a density of 1.085 g/mL.
Note: In light of the new EU Regulation 2017/746 (IVDR) of the European Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical devices, which is expected to become effective in 2022, STEMCELL recently deregistered and removed the CE IVD claims associated with these products, and they are now labeled For Research Use Only. Please note there have been no changes to the form, function and quality assurances associated with these products.
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
Myeloid Cells
Cell Isolation; In Vitro Diagnostic
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies RosetteSep™ DM-M Density Medium