Learn More
Pyrex™ Adaptador para cabezales antisalpicaduras para evaporador giratorio Quickfit™
Protege contra la formación de espuma en los productos que puede penetrar en un condensador. El adaptador para cabezales antisalpicaduras para rotavapor Pyrex™ Quickfit™ tiene un mecanismo antisubida.
141.44€ - 656.00€
Especificaciones
Descripción | Antisubida |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (equipo) | Rotavapores |
Cantidad | 1 unidad |
Volumen (métrico) | 150 mL |
Código de producto | Marca | Junta cónica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12994065
|
Pyrex™
SH15/24 |
Cono: 24/29; toma: 29/32 |
141.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12904075
|
Pyrex™
SH15/29 |
Cono: 29/32; toma: 29/32 |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15577960
|
Pyrex™
SH15/19 |
Cono: 19/26; toma: 29/32 |
656.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Para su uso con rotavapores
- Protege contra la entrada de líquidos en el condensador
- Útil para líquidos que tienen tendencia a formar espuma
- Los cabezales antisalpicaduras cuentan con una toma 29/32
Especificaciones
Antisubida | |
Rotavapores | |
150 mL |
Vidrio de borosilicato | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Pyrex™ Adaptador para cabezales antisalpicaduras para evaporador giratorio Quickfit™