Learn More
VACUUBRAND™ Bomba rotativa de paletas RZ 6
Las bombas rotativas de VACUUBRAND ofrecen rendimiento y diseño compacto. Aún con gas lastre abierto, estas bombas permiten buen vacío final. Con intervalos de mantenimiento y cambio de aceite más prolongados gracias a la lubricación circulante optimizada y un gran volumen de aceite utilizable.
Marca: VACUUBRAND™ 20798138
2878.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21962" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 17.00000kg
Descripción
- caudal alto incluso a niveles de vacío alto
- alta tolerancia al vapor de agua debido al gas ballast; muy buen vacío final incluso con gas ballast
- vacío estanco con la bomba apagada, no es necesaria una válvula antiretorno
- gran volumen de aceite: períodos largos entre los cambios de aceite
- fácil mantenimiento por su diseño telescópico
Especificaciones
0.002 mbar | |
5.7 m&superscript_3;/h | |
IP40 | |
1.1 bar |
CEE/CN | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers | |
230 V |