Learn More
VACUUBRAND™ Bomba rotativa de paletas RZ 6
Las bombas rotativas de VACUUBRAND ofrecen rendimiento y diseño compacto. Aún con gas lastre abierto, estas bombas permiten buen vacío final. Con intervalos de mantenimiento y cambio de aceite más prolongados gracias a la lubricación circulante optimizada y un gran volumen de aceite utilizable.
3030.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 0.002 mbar |
---|---|
Caudal | 5.7 m&superscript_3;/h |
Tipo de bomba | Rotary Vane Vacuum Pump |
Clasificación de carcasa | IP40 |
Aplicaciones | Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17899816
|
VACUUBRAND™
20798130 |
CEE |
3030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17829836
|
VACUUBRAND™
20798138 |
CEE/CN |
3030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- caudal alto incluso a niveles de vacío alto
- alta tolerancia al vapor de agua debido al gas ballast; muy buen vacío final incluso con gas ballast
- vacío estanco con la bomba apagada, no es necesaria una válvula antiretorno
- gran volumen de aceite: períodos largos entre los cambios de aceite
- fácil mantenimiento por su diseño telescópico
Especificaciones
0.002 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers | |
230 V |
5.7 m&superscript_3;/h | |
IP40 | |
1.1 bar |