Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Evaporación giratoria cómoda y eficaz
7805.00€ - 8060.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 mL
Velocidad 180 rpm
Temperatura máxima Temperatura ambiente: 220 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Material (recubrimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Material (recubrimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
15571130
Ver documentos
BUCHI
11R300211V121
Baño de calentamiento B-301 (de 20 a 95 °C), tamaño de matraz máx.: 1 l Revestimiento de seguridad (P+G)
7805.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15591230
Ver documentos Detalles de la promoción
BUCHI
11R300251V121
Baño de calentamiento B-305 (de 20 a 220 °C), tamaño de matraz máx.: 5 l Revestimiento de seguridad (P+G)
8060.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La interfaz central regula cada componente
  • Diseño modular
  • Versátil:
Especificaciones
Especificaciones
5000 mL
180 rpm
Temperatura ambiente: 220 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BUCHI Rotavapor R-300