Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 con trampa de frío, elevación manual
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
5260.00€ - 8935.00€
Especificaciones
Peso (métrico) 13 kg
Tensión 100/240 V
Velocidad De 10 a 280 rpm
Para utilizar con (aplicación) Rotavapor
Superficie de refrigeración 500 cm2
Ver más especificaciones
Productos 24
Código de producto Marca Material (recubrimiento) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material (recubrimiento) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15510780
Ver documentos
BUCHI
11R300111C001
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-301 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15520780
Ver documentos
BUCHI
11R300111C011
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15550780
Ver documentos
BUCHI
11R300111C041
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15530780
Ver documentos
BUCHI
11R300111C021
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox
7595.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15530890
Ver documentos
BUCHI
11R300151C051
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15540780
Ver documentos
BUCHI
11R300111C031
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15580880
Ver documentos
BUCHI
11R300151C001
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-305 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15590880
Ver documentos
BUCHI
11R300151C011
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15520890
Ver documentos
BUCHI
11R300151C041
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15500890
Ver documentos
BUCHI
11R300151C021
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox
7850.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15560780
Ver documentos
BUCHI
11R300111C051
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15510890
Ver documentos
BUCHI
11R300151C031
Sin revestimiento Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15570780
Ver documentos
BUCHI
11R300111C101
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15580780
Ver documentos
BUCHI
11R300111C111
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15510790
Ver documentos
BUCHI
11R300111C141
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15590780
Ver documentos
BUCHI
11R300111C121
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox
7755.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15520790
Ver documentos
BUCHI
11R300111C151
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15500790
Ver documentos
BUCHI
11R300111C131
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15540890
Ver documentos
BUCHI
11R300151C101
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15550890
Ver documentos
BUCHI
11R300151C111
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15580890
Ver documentos
BUCHI
11R300151C141
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15560890
Ver documentos
BUCHI
11R300151C121
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox
8010.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15590890
Ver documentos
BUCHI
11R300151C151
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15570890
Ver documentos
BUCHI
11R300151C131
Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
  • Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
  • Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
  • Central interface compatibility to individually regulate each component
  • User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Cold Trap (Dry Ice) condenser
  • For distillation of solvents with low boiling points
  • Maximum condensation of vapors
  • No cooling water is needed, but i.e. dry ice or ice
  • Compatible with foam sensor
Smart Distillations
  • Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
  • Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
  • BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
  • Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
  • A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
  • Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
  • Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
  • The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
  • Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
  • Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
  • Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
  • Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Especificaciones
Especificaciones
13 kg
De 10 a 280 rpm
500 cm2
Trampa de frío
De 10° a 50°
Evaporador rotatorio
Rotavapor™ R-300
100/240 V
Rotavapor
100 W
IP 21
Aprobado por CE/CSA
50/60 Hz
29/32