Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 con vertical de reflujo, elevación manual
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
5335.00€ - 8410.00€
Especificaciones
Peso (métrico) | 13 kg |
---|---|
Tensión | 100/240 V |
Velocidad | De 10 a 280 rpm |
Para utilizar con (aplicación) | Rotavapor |
Superficie de refrigeración | 1500 cm2 |
Código de producto | Marca | Material (recubrimiento) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (recubrimiento) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15590790
|
BUCHI
11R300111S001 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301 |
5335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15500800
|
BUCHI
11R300111S011 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff |
5550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15530800
|
BUCHI
11R300111S041 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
8010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15510800
|
BUCHI
11R300111S021 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
7555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15540800
|
BUCHI
11R300111S051 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
8010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15520800
|
BUCHI
11R300111S031 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15560900
|
BUCHI
11R300151S001 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305 |
5575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15570900
|
BUCHI
11R300151S011 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff |
5795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15500910
|
BUCHI
11R300151S041 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
8255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15580900
|
BUCHI
11R300151S021 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
7795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15510910
|
BUCHI
11R300151S051 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
8250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15590900
|
BUCHI
11R300151S031 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15550800
|
BUCHI
11R300111S101 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301 |
5490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15560800
|
BUCHI
11R300111S111 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff |
5705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15590800
|
BUCHI
11R300111S141 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
8165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15570800
|
BUCHI
11R300111S121 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
7710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15500810
|
BUCHI
11R300111S151 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
8165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15580800
|
BUCHI
11R300111S131 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15520910
|
BUCHI
11R300151S101 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305 |
5730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15530910
|
BUCHI
11R300151S111 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff |
5945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15560910
|
BUCHI
11R300151S141 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
8405.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15540910
|
BUCHI
11R300151S121 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
7955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15570910
|
BUCHI
11R300151S151 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
8410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15550910
|
BUCHI
11R300151S131 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 is compatible with water or oil heating fluids
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Vertical Reflux condenser (with Shut-off Valve)
- For combining reflux reaction and distillation
- Connection for vapor temperature sensor
- Automatic distillation with Interface I-300/ I-300 Pro possible
- Not compatible with foam sensor
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Especificaciones
13 kg | |
De 10 a 280 rpm | |
1500 cm2 | |
Reflujo vertical | |
De 10° a 50° | |
Evaporador rotatorio | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Rotavapor | |
100 W | |
IP 21 | |
Aprobado por CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |