Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5920 R
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5920 R-precision in refrigerated large-capacity centrifugation. Tailor your experiments with varied capacities and speeds. Accessorize with versatile buckets and adaptors for efficient sample processing. Ideal for high-throughput applications, ensuring accuracy and reproducibility.
Marca: Eppendorf™ 5895100007
Detalles adicionales : Peso : 7.92000kg
Descripción
- La amplia gama de adaptadores permite una gran versatilidad para tubos y frascos de 0,2 ml a 750 ml y placas
- Diseño aerodinámico del cubo redondo para ahorrar hasta un 36% de energía en comparación con el rotor A-4-81
- La carga mixta con 2 cubos para placas y 2 cubos para tubos redondos ofrece mayor versatilidad
- Existen tapones herméticos a los aerosoles QuickLock para centrifugar con seguridad muestras peligrosas
- Vida útil del rotor: máx. 100.000 ciclos
- Los cubos, las tapas y los adaptadores son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Rotor S-4x1000, incl. 4 cestillos redondos de 1000 ml | |
3.700 rpm | |
4 Cubos redondos de 1000 ml |
4 x 1.000 ml | |
Centrífuga 5920R | |
Esterilizables en autoclave (cestillos, tapones y adaptadores) |