Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5920 R
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5920 R-precision in refrigerated large-capacity centrifugation. Tailor your experiments with varied capacities and speeds. Accessorize with versatile buckets and adaptors for efficient sample processing. Ideal for high-throughput applications, ensuring accuracy and reproducibility.
1490.00€ - 4305.00€
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15748369
|
Eppendorf™
5895117007 |
3580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15768069
|
Eppendorf™
5895118003 |
4305.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15728379
|
Eppendorf™
5895190006 |
4220.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15728112
|
Eppendorf™
5895100007 |
3580.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15788359
|
Eppendorf™
5895101003 |
sin cubos |
1490.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight options available.
Especificaciones
Rotor S-4x1000, sin cubos |