Learn More
BRAND™ Round Bottom Cryogenic Tubes
Designed for storage of biological material such as microorganisms, human and animal cells, etc. in the gaseous phase of liquid nitrogen.
Marca: BRAND™ 114845
608.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21935" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles con rosca externa o interna
- El modelo con rosca externa incluye un tapón de rosca con una junta de silicona y el modelo con rosca interna incluye un tapón de rosca con junta cónica
- Fabricados con polipropileno
- Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras
- Estables hasta los − 196 °C y esterilizables en autoclave a 121 °C
- Conforme a la norma DIN EN 285, con marcado CE de acuerdo con la Directiva IVD 98/79 CE
- Se suministran en paquetes de 1000 (10 bolsas de 100)
Especificaciones
CE y DIN EN 285 | |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
Interno | |
Junta cónica | |
1000 | |
90 mm |
Tubo de almacenamiento criogénico | |
5 ml | |
Polipropileno | |
4,6 ml | |
Área de escritura mate | |
10 bolsas de 100 | |
Tapón de rosca |