Learn More
BRAND™ Round Bottom Cryogenic Tubes
Designed for storage of biological material such as microorganisms, human and animal cells, etc. in the gaseous phase of liquid nitrogen.
438.00€ - 667.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de almacenamiento criogénico |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE y DIN EN 285 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Forma del fondo | Redondo |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Graduaciones | Estilo de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Graduaciones | Estilo de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10238080
|
BRAND™
114831 |
2 ml | 47 mm | 1,8 ml | Externo |
438.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10309910
|
BRAND™
114845 |
5 ml | 90 mm | 4,6 ml | Interno |
667.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Available with external or internal thread
- External thread includes screw-on cap with silicone seal; internal thread includes a screw-on cap with sealing cone
- Manufactured from polypropylene
- Large frosted marking area and colored cap inserts for easy sample identification
- Temperature stability to −196°C and autoclavable at 121°C
- Acc. to DIN EN 285, marked with the CE symbol acc. to the IVD Directive 98/79 EC
- Provided in packs of 1000 (10 bags of 100)
Especificaciones
Tubo de almacenamiento criogénico | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
1000 |
CE y DIN EN 285 | |
Redondo | |
Área de escritura mate | |
Tapón de rosca |