Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint
DURAN™ glass flask with conical ground joint
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 03004549
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
250 mL | |
10 | |
85 mm |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
NS 45/40 |