Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint
DURAN™ glass flask with conical ground joint
155.00€ - 622.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10047630
|
Lenz Laborglasintrumente™
03004549 |
250 mL |
622.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10037630
|
Lenz Laborglasintrumente™
03002979 |
4000 mL |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard
- With inscription label
- Material: DURAN™
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 |