Learn More
Greiner Bio-One Tubo de cultivo de poliestireno con fondo redondo y tapón de ventilación de dos posiciones
Ideal para mediciones ópticas gracias a su gran claridad.
Marca:  Greiner Bio-One 120180
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10450433
  • 360.53€ / paquete de 2000
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Volumen: 4,5 ml
  • Diám. × Al: 12,4 x 75 mm
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE)
12,4 mm
Tapón de ventilación de dos posiciones
75 mm
25
Estéril
Fondo redondo
Translúcido
Tubo de cultivo
Transparente
Poliestireno
2000
4,5 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Greiner Bio-One Tubo de cultivo de poliestireno con fondo redondo y tapón de ventilación de dos posiciones > Bolsa de 25; caja de 2000