Learn More
Greiner Bio-One Tubo de cultivo de poliestireno con fondo redondo y tapón de ventilación de dos posiciones
Ideal para mediciones ópticas gracias a su gran claridad.
360.53€ - 544.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 12,4 mm |
---|---|
Tipo de producto | Tubo de cultivo |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color del tapón | Translúcido |
Tipo de tapón | Tapón de ventilación de dos posiciones |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10674541
|
Greiner Bio-One
120161 |
1 | 1000 | N/A | N/A | N/A | |||||
10450433
|
Greiner Bio-One
120180 |
25 | 2000 |
360.53€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Volume: 4.5mL
- Dia. x Height: 12.4 x 75mm
- Sterile
Especificaciones
12,4 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Tapón de ventilación de dos posiciones | |
75 mm | |
Estéril | |
Fondo redondo |
Tubo de cultivo | |
Translúcido | |
Transparente | |
Poliestireno | |
4,5 mL | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One Tubo de cultivo de poliestireno con fondo redondo y tapón de ventilación de dos posiciones