Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine
Highly potent NMDA agonist
Marca: Tocris Bioscience™ 0312/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
(RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine is a potent NMDA receptor agonist, approximately 20 times more active than NMDA.Especificaciones
138199-51-6 | |
10 mg | |
NMDA Receptor Agonists | |
Observed MW: 143.1 |
>98% | |
Soluble to 50 mM in water | |
C3H5N5O2 | |
98% |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido