Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine
Highly potent NMDA agonist
289.00€ - 1090.00€
Especificaciones
CAS | 138199-51-6 |
---|---|
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
Solubilidad | Soluble to 50 mM in water |
Objetivo | NMDA Receptor Agonists |
Fórmula molecular | C3H5N5O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18095332
|
Tocris Bioscience™
0312/50 |
50 mg |
1090.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18054662
|
Tocris Bioscience™
0312/10 |
10 mg |
289.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent NMDA receptor agonist, approximately 20 times more active than NMDA.Especificaciones
138199-51-6 | |
Soluble to 50 mM in water | |
C3H5N5O2 | |
98% |
>98% | |
NMDA Receptor Agonists | |
Observed MW: 143.1 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a temperatura ambiente
Para uso exclusivo en investigación