Learn More
DWK Life Sciences Junta Guko, en EPDM, juntas troncocónicas de goma, para frascos para filtrar
La junta de goma es necesaria para lograr la estanqueidad al gas durante la filtración al vacío.
Marca:  DWK Life Sciences 292021203
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11850990
  • 35.70€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
  • Para un cierre hermético en aplicaciones de filtración al vacío
  • Juntas de caucho cónicas
  • para matraces de filtración
Especificaciones
Especificaciones
Top dia: 22 mm; Bottom dia: 12 mm
18 mm
10/Paq.
12 mm
Sellado; filtrado
2,5 mm, grosor de la pared
EPDM