Learn More
DWK Life Sciences Junta Guko, en EPDM, juntas troncocónicas de goma, para frascos para filtrar
La junta de goma es necesaria para lograr la estanqueidad al gas durante la filtración al vacío.
35.70€ - 120.00€
Especificaciones
Material | EPDM |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sellado; filtrado |
Cantidad | 10/Paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11870990
|
DWK Life Sciences
292022302 |
Top dia: 36 mm; Bottom dia: 22 mm |
59.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11880990
|
DWK Life Sciences
292022705 |
Top dia: 44 mm; Bottom dia: 27 mm |
67.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11850990
|
DWK Life Sciences
292021203 |
Top dia: 22 mm; Bottom dia: 12 mm |
35.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11860990
|
DWK Life Sciences
292021709 |
Top dia: 29 mm; Bottom dia:16 mm |
38.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11811010
|
DWK Life Sciences
292023204 |
Top dia: 53 mm; Bottom dia: 33 mm |
81.55€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11821010
|
DWK Life Sciences
292023607 |
Top dia: 63 mm; Bottom dia: 43 mm |
82.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11766818
|
DWK Life Sciences
292023907 |
Top dia: 73 mm; Bottom dia: 52 mm |
86.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11776818
|
DWK Life Sciences
292024303 |
Top dia: 84 mm; Bottom dia: 61 mm |
120.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para poder conectar juntos un filtro y un frasco para filtrar, se requiere una junta de goma que proteja contra daños a ambas partes del vidrio y las conecte de forma hermética al gas. Esta estanqueidad al gas es necesaria para llevar a cabo una filtración al vacío.- Para un cierre hermético en aplicaciones de filtración al vacío
- Juntas cónicas de goma
- Para frascos de filtración
Especificaciones
EPDM | |
Sellado; filtrado | |
10/Paq. |