Learn More
Eppendorf™ Alfombrillas de goma
Para utilizar con adaptadores y cubos Eppendorf
9.45€ - 37.55€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10797292
|
Eppendorf™
5804782003 |
Adaptadores para rotor A-4-44 | 4 tubos de 100 ml |
9.45€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10662013
|
Eppendorf™
5702759007 |
Adaptador 5702724009; para 1 recipiente de 15 ml | 1 recipiente de 15 ml |
37.55€
paquete de 16 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11873440
|
Eppendorf™
5702742007 |
Adaptador 5702735000 para 1 recipiente de 10 ml | 1 recipiente de 10 ml |
37.55€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10283172
|
Eppendorf™
5810734002 |
Cubo rectangular de 500 ml | 1 cestillo de 500 ml |
17.45€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11893981
|
Eppendorf™
5702741000 |
Adaptador 5702737003 | 1 recipiente de 7 ml |
37.55€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10258021
|
Eppendorf™
5702701009 |
Rotor A-8-17 | 1 tubo de fondo redondo de 15 ml |
19.85€
paquete de 8 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10208121
|
Eppendorf™
5702708003 |
Rotor F-35-30-17 | 1 tubo de fondo redondo de 15 ml |
25.90€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Alfombrillas de goma
- Disponible para distintos rotores y adaptadores
Specifications
Alfombrilla | |
Caucho |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Alfombrillas de goma