Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho sólidos
Ofrece mayor resistencia y flexibilidad y puede resistir numerosos agentes químicos en el uso normal de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.55350kg
Descripción
Ofrecen mayor resistencia y flexibilidad y pueden resistir muchos agentes químicos en el uso normal de laboratorio.
- Escala de temperatura de -40 °C a +70 °C
- No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos
Especificaciones
Rojo | |
49 | |
42 mm | |
55mm | |
Caucho |
Tapón | |
Uso de laboratorio | |
49mm | |
5/paq. |